missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate, Mikromol™
Descrizione
Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Simvastatin Hydroxy Acid Ethyl Ester |
| CAS | 864357-87-9 |
| Analyte or Component Names | Simvastatin Hydroxy Acid Ethyl Ester |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C27 H44 O6 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-, ethyl ester, (βR,ΔR,1S,2S,6R,8S,8aR)-, Ethyl (βR,ΔR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoate, Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate, Simvastatin ethyl ester, (βR,ΔR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-Dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C27H44O6/c1-7-27(5,6)26(31)33-23-14-17(3)13-19-10-9-18(4)22(25(19)23)12-11-20(28)15-21(29)16-24(30)32-8-2/h9-10,13,17-18,20-23,25,28-29H,7-8,11-12,14-16H2,1-6H3/t17-,18-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@H](C)C[C@H](OC(=O)C(C)(C)CC)[C@H]12 |
| IUPAC Name | ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethylbutanoyloxy)-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptanoate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?