missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
ETV6/Tel Monoclonal specifically detects ETV6/Tel in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | ETV6/Tel |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SR1935 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gene Alias | ETS translocation variant 6, ets variant 6, ets variant gene 6 (TEL oncogene), ETS-related protein Tel1, Tel, TEL/ABL, TEL1, TELTEL1 oncogene, transcription factor ETV6 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human ETV6/Tel (Uniprot #: P41212) |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?