missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Ext2 Polyclonal antibody specifically detects Ext2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Ext2 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 2.4.1.224, EC 2.4.1.225, exostoses (multiple) 2, exostosin 2, exostosin-2, Glucuronosyl-N-acetylglucosaminyl-proteoglycan/N-acetylglucosaminyl-proteoglycan4-alpha-N-acetylglucosaminyltransferase, Multiple exostoses protein 2, N-acetylglucosaminyl-proteoglycan 4-beta-glucuronosyltransferase, Putative tumor suppressor protein EXT2, SOTV |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-340 of human Ext2 (NP_000392.3).,, Sequence:, PHSIESSNDWNVEKRSIRDVPVVRLPADSPIPERGDLSCRMHTCFDVYRCGFNPKNKIKVYIYALKKYVDDFGVSVSNTISREYNELLMAISDSDYYTDDINRACLFVPSIDVLNQNTLRIKETAQAMAQLSRWDRGTNHLLFNMLPGGPPDYNTALDVPRDRALLAGGGFSTWTYRQGYDVSIPVYSPLSAEVDLPEKGPGPRQYFLLSSQVGLHPEYREDLEALQVKHGESVLVLDKCTNLSEGVLSVRKRCHKHQVFD |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?