missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
FOXL2 Monoclonal antibody specifically detects FOXL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | FOXL2 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL12762 |
| Conjugate | DyLight 650 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | BPES, BPES1PINTO, forkhead box L2, forkhead box protein L2, forkhead transcription factor FOXL2, PFRK, POF3 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P58012, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?