missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
G9a/EHMT2 Antibody (SR1247), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-22088-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
G9a/EHMT2 Monoclonal antibody specifically detects G9a/EHMT2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spezifikation
| G9a/EHMT2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| SR1247 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| ankyrin repeat-containing protein, BAT8, C6orf30, chromosome 6 open reading frame 30, DKFZp686H08213, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.43, euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2HLA-B-associated transcript 8, FLJ35547, G9A histone methyltransferase, G9AEm:AF134726.3, H3-K9-HMTase 3, Histone H3-K9 methyltransferase 3, histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 3, HLA-B associated transcript 8, KMT1CNG36/G9a, Lysine N-methyltransferase 1C, NG36, Protein G9a | |
| A synthesized peptide derived from human G9a/EHMT2 (Uniprot #: Q96KQ7) | |
| 100 μg | |
| Breast Cancer | |
| 10919 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur