missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ganciclovir Triacetate, Mikromol™
Beschreibung
Ganciclovir Triacetate
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Ganciclovir Triacetate |
| CAS | 86357-14-4 |
| Analyte or Component Names | Ganciclovir Triacetate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C15 H19 N5 O7 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-[9-[[2-(Acetyloxy)-1-[(acetyloxy)methyl]ethoxy]methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide, N-Acetyl-di-O-acetyl Ganciclovir, Ganciclovir Triacetate, Triacetyl Ganciclovir |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H19N5O7/c1-8(21)17-15-18-13-12(14(24)19-15)16-6-20(13)7-27-11(4-25-9(2)22)5-26-10(3)23/h6,11H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,17,18,19,21,24) |
| SMILES | CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)N1 |
| IUPAC Name | [2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-acetyloxypropyl] acetate |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?