missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Haloperidol, Mikromol™
Description
Haloperidol
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Haloperidol |
| CAS | 52-86-8 |
| Analyte or Component Names | Haloperidol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C21 H23 Cl F N O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Butanone, 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-, Butyrophenone, 4-[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluoro- (6CI,8CI), 1-(3-p-Fluorobenzoylpropyl)-4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-(4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl)-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 4-(4-Hydroxy-4'-chloro-4-phenylpiperidino)-4'-fluorobutyrophenone, 4-[4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluorobutyrophenone, Aloperidin, Bioperidolo, Brotopon, Dozic, Einalon S, Eukystol, Haldol, Haloperidol, Haloperin, Halosten, Keselan, Linton, McN-JR 1625, NSC 170973, NSC 615296, Neurodol, Peluces, R 1625, Serenace, Serenase, Serenelfi, Sigaperidol, g-[4-(p-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-p-fluorbutyrophenone, g-[4-(p-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-p-fluorbutyrophenone, Haloperidol Decanoate Impurity G |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2 |
| SMILES | OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC Name | 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?