missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H4, ac Lys5 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Product Code. 18118389 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.025 mg
0.05 mg
Unit Size:
0.05mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18118389 0.025 mg 25µg
18721484 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18118389 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB212024SS

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

Histone H4 Polyclonal specifically detects Histone H4 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Mammal samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Dot Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Histone H4 (ac Lys5)
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Dot Blot, ChIP Assay
Classification Polyclonal
Concentration 0.78 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Dot Blot 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 2-5 ug per million cells
Formulation PBS, 30% Glycerol with 0.05% Sodium Azide
Gene Accession No. P62805
Gene Alias H4/A, H4/B, H4/C, H4/D, H4/E, H4/G, H4/H, H4/I, H4/J, H4/K, H4/M, H4/N, H4/O, H4/p, H4F2, H4FA, H4FB, H4FC, H4FD, H4FE, H4FG, H4FH, H4FI, H4FJ, H4FK, H4FM, H4FN, H4FO, H4K5ac, HIST1H4A, HIST1H4B, HIST1H4C, HIST1H4D, HIST1H4E, HIST1H4F, HIST1H4H, HIST1H4I, HIST1H4J, HIST1H4K, HIST1H4L, HIST2H4, HIST2H4A, HIST2H4B, histone 4, H4, histone cluster 4, H4, histone H4, MGC24116
Gene Symbols HIST4H4
Host Species Rabbit
Immunogen Synthetic aceylated peptide surrounding Lysine 5 of human Histone H4 [Swiss Prot P62805].
Purification Method Affinity Purified
Quantity 0.025 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 121504
Test Specificity Human, mouse and rat. Predicted to react with most mammal species.
Target Species Human, Mouse, Rat, Pig, Mammalia
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.