Learn More
Human DC-SIGN+DC-SIGNR Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Marca:  R&D Systems MAB16211
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18170461
  • 572.00 € / 500µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
DC-SIGN+DC-SIGNR Monoclonal specifically detects DC-SIGN+DC-SIGNR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Adhesion Blockade, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
DC-SIGN+DC-SIGNR
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Adhesion Blockade 4.0 ug/mL, CyTOF-ready
CD209
E. coli-derived recombinant human DC-SIGN Extracellular domain
500 μg
Primary
Detects human DC-SIGN in direct ELISAs and Western blots. Was reported to cross-react with human DC-SIGNR as well as DC-SIGN from Pigtailed Macaque and Rhesus Macaque (10).
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Adhesion Blockade, CyTOF
DC28
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
30835
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only