missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrocortisone Hydrogen Succinate, LoGiCal

Product Code. 30461536
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30461536 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 30461536 missing translation for 'mfr' LoGiCal missing translation for 'supplierNo' LGCFOR0275.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Chemical Name or Material Hydrocortisone Hydrogen Succinate
CAS 2203-97-6
Analyte or Component Names Hydrocortisone Hydrogen Succinate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C25 H34 O8
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Hydrocortisone Hydrogen Succinate, 11beta,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl hydrogen butanedioate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-, (11beta)-, Cortisol, 21-(hydrogen succinate) (8CI), Cortisol, hydrogen succinate (7CI), (11beta)-21-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol 21-hemisuccinate, Cortisol hemisuccinate, Cortisol succinate, Hydrocortisone 21-(hydrogen succinate), Hydrocortisone 21-O-beta-carbonylpropionic acid, Hydrocortisone 21-hemisuccinate, Hydrocortisone 21-succinate, Hydrocortisone hemisuccinate, Hydrocortisone succinate, NSC 7576, Saxizon
InChI Formula InChI=1S/C25H34O8/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Solution Type Neat
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
IUPAC Name 4-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]-4-oxobutanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 462.53
Quantity 10 mg
Formula Weight 462.2254 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.