missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgD Mouse anti-Human, BB700, Clone: IA6-2, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
227.00 € - 467.00 €
Specifications
| Antigen | IgD |
|---|---|
| Clone | IA6-2 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15855139
|
BD Biosciences
566539 |
25 Tests |
227.00 €
Each |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
15845139
|
BD Biosciences
566538 |
100 Tests |
481.00 € 467.00 € / Each Save 14.00 € 2% Off |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschreibung
IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
| IgD | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Blue 700 (BB700) | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| IA6-2 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| IgG2a κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts