missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaempferol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Kaempferol |
| CAS | 520-18-3 |
| Analyte or Component Names | Kaempferol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C15 H10 O6 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Kaempferol |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H |
| SMILES | OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?