missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCC4/SLC12A7 Antibody (891526), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Product Code. 30039301 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30039301 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30039301 Supplier Novus Biologicals Supplier No. FAB9030PEATT594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

KCC4/SLC12A7 Monoclonal antibody specifically detects KCC4/SLC12A7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KCC4/SLC12A7
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 891526
Conjugate PE/ATTO 594
Dilution Flow Cytometry
Formulation PBS
Gene Alias DKFZp434F076, KCC4Electroneutral potassium-chloride cotransporter 4, K-Cl cotransporter 4, potassium/chloride transporter KCC4, solute carrier family 12 (potassium/chloride transporters), member 7, solute carrier family 12 member 7
Host Species Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human SLC12A7, Met1-Ser1083, Accession # Q9Y666
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10723
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.