missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
KLF12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21391-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
KLF12 Polyclonal antibody specifically detects KLF12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| KLF12 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| AP-2rep, AP-2rep transcription factor, AP2REPAP-2 repressor, HSPC122, KLF12 zinc finger transcriptional repressor, Krueppel-like factor 12, Kruppel-like factor 12, Transcriptional repressor AP-2rep | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: SSPTVITSVSSASSSSTVLTPGPLVASASGVGGQQFLHIIHPVPPSSPMNLQSNKLSHVHRIPVVVQSVPVVYTAVRSPGNV | |
| 100 μg | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 11278 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering