missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Levofloxacin Methyl Ester, Mikromol™
Description
Levofloxacin Methyl Ester, Mikromol
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Levofloxacin Methyl Ester |
| CAS | 862690-19-5 |
| Analyte or Component Names | Levofloxacin Methyl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C19 H22 F N3 O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid methyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-11-10-27-18-15-12(17(24)13(9-23(11)15)19(25)26-3)8-14(20)16(18)22-6-4-21(2)5-7-22/h8-9,11H,4-7,10H2,1-3H3/t11-/m0/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | COC(=O)C1=CN2[C@@H](C)COc3c(N4CCN(C)CC4)c(F)cc(C1=O)c23 |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?