missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mepyramine Maleate, Mikromol™

Product Code. 17943986
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17943986 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17943986 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0559.00
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Mepyramine Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Mepyramine maleate
CAS 59-33-6
Analyte or Component Names Mepyramine maleate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C17 H23 N3 O . C4 H4 O4
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Mepyramine Maleate, N1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (Z)-2-butenedioate (1:1), 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]pyridine maleate, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine Bimaleate, AH, Anisopyradamine, Antamine, Anthisan maleate, Antihist, Antisan, Diaminide maleate, Enrumay, Histalet Forte, Histalon, Histan, Histapyran, Histatex, Histavet P, Mepyramine hydrogen maleinate, Mepyramine maleate, Minihist, NSC 3604, Neo-Antergan maleate, Neoantergan maleate, Paramal, Paraminyl, Paraminyl maleate, Parmal, Prefrin A, Pymafed, Pyra Maleate, Pyramal, Pyranilamine maleate, Pyraninyl, Pyranisamine maleate, Pyrilamine maleate, Renstamin, Stamine, Stangen, Stangen maleate, Statomin maleate, Thylogen, Thylogen maleate, 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]-pyridine maleate, N-p-Methoxybenzyl-N',N'-dimethyl-N-alpha-pyridylethylenediamine maleate
InChI Formula InChI=1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC Name (Z)-but-2-enedioic acid;N'-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-ylethane-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 401.46
Quantity 500 mg
Formula Weight 401.1951 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.