missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mestranol, Mikromol™

Product Code. 18061490
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Packungsgröße:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18061490 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18061490 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1698.00
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Mestranol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Mestranol
CAS 72-33-3
Analyte or Component Names Mestranol
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C21 H26 O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Mestranol, 17-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 3-Methoxyethynylestradiol, 3-Methylethynylestradiol, 3-O-Methylethynylestradiol, 33355, 8027 C. B., Devocin, EE 3ME, Ethinylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-monomethyl ether, Ethynylestradiol methyl ether, Inostral, Menophase, NSC 84032, Norquen, Ovastol, SC 4725, 3-methoxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy- (6CI,8CI), 17-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17beta-o1, 17-Ethynyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ol, 17alpha-Ethinylestradiol 3-methyl ether, 17alpha-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17beta-ol, 17alpha-Ethynyl-3-methoxy-17beta-hydroxy-Delta1,3,5(10)-estratriene, 17alpha-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 17alpha-Ethynylestradiol methyl ether, 3-Methoxy-17alpha-ethinylestradiol, 3-Methoxy-17alpha-ethynylestradiol, 3-Methoxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-Methoxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17beta-ol, 3-O-Methyl-17alpha-ethynylestradiol, delta-MVE, 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy-, (17alpha)-
InChI Formula InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
SMILES COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc2c1
IUPAC Name (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molecular Weight (g/mol) 310.43
Quantity 250 mg
Formula Weight 310.1933 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.