missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate, Mikromol™

Product Code. 17978754
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17978754 100 mg 100mg
17987314 25 mg 25mg
30458769 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17978754 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0073.10
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
CAS 4093-28-1
Analyte or Component Names Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10 H11 N O4
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate, Ethopabate Related Compound A
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1O
IUPAC Name methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 209.2
Quantity 100 mg
Formula Weight 209.0688 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.