missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
METT11D1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-54746
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
METT11D1 Polyclonal specifically detects METT11D1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| METT11D1 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| EC 2.1.1.-, False p73 target gene protein, FLJ20859, methyltransferase 11 domain containing 1, Methyltransferase 11 domain-containing protein 1, methyltransferase like 17, METT11D1, Protein RSM22 homolog, mitochondrial | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 64745 | |
| Human | |
| IgG |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| METTL17 | |
| This antibody was developed against a Recombinant Protein corresponding to amino acids:DPRPGFVFAPCPHELPCPQLTNLACSFSQAYHPIPFSWNKKPKEEKFSMVILARGSPEEAHRWPRITQPVLKRPRHVHCHLCCPDGHMQHAVLTARRHGRDLYRCARVSSWGDLLPVL | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur