missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHC Class I (H-2kb) Monoclonal Antibody (AF6-88.5.5.3), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Affymetrix eBioscience 62-5958-80

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16331304

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Mouse Monoclonal Antibody

MHC Class I (H-2kb) Monoclonal antibody specifically detects MHC Class I (H-2kb) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

MHC Class I (H-2kb)
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P03991
H2-K1
Affinity chromatography
RUO
14972
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
AF6-88.5.5.3
Super Bright 436
H2-K1
H-2 class I histocompatibility antigen, K-B alpha chain; H-2K; H2-K; H-2K(B); H-2K(d); H2-K1; K-f
Mouse
25 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato