missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid, TRC

Product Code. 17987734
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity missing translation for 'unitSize'
17987734 1 g 1g
30005415 5 g 5g
17908814 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17987734 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCA5937701G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 4271-30-1
Molecular Formula C12 H14 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 266.25
Synonym (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid, Folic Acid Imp. A (EP), N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid, Glutamic acid, N-(p-aminobenzoyl)- (6CI,7CI), Glutamic acid, N-(p-aminobenzoyl)-, L- (8CI), (4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, (p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, (p-Aminobenzoyl)glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)-L(+)-glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)glutamic acid, NSC 71042
IUPAC Name (2S)-2-[(4-aminobenzoyl)amino]pentanedioic acid
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O

Spécification

Analyte or Component Names (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid)
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
Solution Type Neat
Industry Type Forensics
Quantity 1 g
Formula Weight 266.0903
Chemical Name or Material (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid)
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.