missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2D4/Ubch5d Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™

Product Code. 18611916 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18611916 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18611916 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP300095APC
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

UBE2D4/Ubch5d Polyclonal specifically detects UBE2D4/Ubch5d in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Quantity 0.1 mL
Research Discipline Cell Biology
Product Type Antibody
Product Line Novus
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.