missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nizatidine EP Impurity H (as Hydrochloride), Mikromol™
Beschreibung
Nizatidine EP Impurity H (as Hydrochloride), Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride |
| CAS | 27366-72-9 |
| Analyte or Component Names | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C4 H10 N2 S . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride, Nizatidine Imp. H (EP) as Hydrochloride, Ethanethioamide, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (1:2), Nizatidine Impurity H as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10N2S.ClH/c1-6(2)3-4(5)7;/h3H2,1-2H3,(H2,5,7);1H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CN(C)CC(=S)N |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?