missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxymetazoline Hydrochloride, LoGiCal

Code produit 30458691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30458691 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30458691 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0177.00
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Oxymetazoline Hydrochloride
CAS 2-8-2315
Analyte or Component Names Oxymetazoline Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C16 H24 N2 O . Cl H
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Oxymetazoline Hydrochloride, 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride (1:1), 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol monohydrochloride, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol monohydrochloride, 2,6-Dimethyl-4-tertiarybutyl-3-hydroxyphenyl)methylimidazoline hydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl)-2-imidazolinium chloride, 4-Way Nasal 12 Hour Spray, 4-Way Nasal Spray, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, Afrazine, Afrin, Afrin hydrochloride, Allerest 12 Hour Nasal Spray, Dristan Long-Lasting Nasal Mist, Duration, Duration 12 Hour Nasal Spray, H 990, Iliadin, Nafrine, Nasivin, Neo-Synephrine 12 Hour, Neo-Synephrine 12 Hour NTZ, Nostrilla, Ocuclear, Oxilin, Oxymetazoline chloride, Oxymetazoline hydrochloride, Respir, Sch 9384
InChI Formula InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
Solution Type Neat
SMILES Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
IUPAC Name 6-tert-butyl-3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 296.84
Quantity 10 mg
Formula Weight 296.1655 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.