missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | PD-L1 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 2096A |
| Conjugate | Janelia Fluor 646 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-H1/PD-L1, Met1-Thr239, Accession # Q9EP73 |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?