missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POU3F2/OCT7 Antibody (CL6228) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30525948 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30525948 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30525948 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343883CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

POU3F2/OCT7 Monoclonal antibody specifically detects POU3F2/OCT7 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen POU3F2/OCT7
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone CL6228
Conjugate CoraFluor 1
Formulation PBS
Gene Alias Brain-2, Brain-specific homeobox/POU domain protein 2, brn-2, BRN2brain-2, Nervous system-specific octamer-binding transcription factor N-Oct-3, Oct-7, OCT7POU domain class 3, transcription factor 2, Octamer-binding protein 7, Octamer-binding transcription factor 7, OTF7, OTF-7, POU class 3 homeobox 2, POU domain, class 3, transcription factor 2, POUF3
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P20265, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5454
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.