missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
14-3-3 epsilon Monoclonal antibody specifically detects 14-3-3 epsilon in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | 14-3-3 epsilon |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CPTC-YWHAE-1 |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | 14-3-3 epsilon, 14-3-3 protein epsilon, FLJ45465, FLJ53559,14-3-3E, KCIP-1, MDCR, MDS, mitochondrial import stimulation factor L subunit, protein kinase C inhibitor protein-1, tyrosine 3/tryptophan 5 -monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilonpolypeptide |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human full-length 14-3-3 epsilon protein (Uniprot: P62268) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?