missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Raloxifene Hydrochloride, Mikromol™

Product Code. 18082030
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18082030 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18082030 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0738.00
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Raloxifene Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Raloxifene hydrochloride
CAS 82640-04-8
Analyte or Component Names Raloxifene hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C28 H27 N O4 S . Cl H
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Raloxifene Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
SMILES Cl.Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
IUPAC Name [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 510.04
Quantity 100 mg
Formula Weight 509.1428 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.