missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Resorantel, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Resorantel |
| CAS | 20788-07-2 |
| Analyte or Component Names | Resorantel |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C13 H10 Br N O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, N-(4-bromophenyl)-2,6-dihydroxy-, 2,6-Dihydroxybenzoic acid 4'-bromanilide, 4'-Bromo-2,6-dihydroxybenzanilide, HOE 296V, Resorantel, Resorcylam, Terenol, gamma-Resorcylanilide, 4'-bromo- (8CI), 4'-Bromo-gamma-resorcylanilide |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H10BrNO3/c14-8-4-6-9(7-5-8)15-13(18)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7,16-17H,(H,15,18) |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Oc1cccc(O)c1C(=O)Nc2ccc(Br)cc2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?