missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RFX1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-93668-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RFX1 Polyclonal antibody specifically detects RFX1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| RFX1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| EFC, EF-C, Enhancer factor C, MHC class II regulatory factor RFX, MHC class II regulatory factor RFX1, Regulatory factor X 1, regulatory factor X, 1 (influences HLA class II expression), RFX, trans-acting regulatory factor 1, Transcription factor RFX1 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human RFX1 (NP_002909.4). QQVHSPPEQSPVQANSSSSKTAGAPTGTVPQQLQVHGVQQSVPVTQERSVVQATPQAPKPGPVQPLTVQGLQPVHVAQEVQQLQQVPVPHVYSSQVQYVEG | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 5989 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur