missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
RGP1 Polyclonal antibody specifically detects RGP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifications
Specifications
| Antigen | RGP1 |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | retrograde Golgi transport protein RGP1 homolog, RGP1 retrograde golgi transport homolog (S. cerevisiae) |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | RGP1 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of the human RGP1. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of RGP1. Amino Acid Squence: ALPPPDSSQPDVQPDS |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?