missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF20 Antibody [FITC], Novus Biologicals Biologicals™

Product Code. 30490420 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30490420 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30490420 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP327887F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RNF20 Polyclonal antibody specifically detects RNF20 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RNF20
Applications ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate FITC
Formulation PBS
Gene Alias BRE1, BRE1 E3 ubiquitin ligase homolog, BRE1-A, BRE1AMGC129667, E3 ubiquitin-protein ligase BRE1A, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ11189, FLJ20382, hBRE1MGC129668, homolog of S. cerevisiae BRE1, KAIA2779, ring finger protein 20KIAA2779
Host Species Rabbit
Immunogen RNF20 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of human RNF20. The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of RNF20.
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Chromatin Research, Zinc Finger
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 56254
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.