missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF25 Antibody, Biotin, R&D Systems™

Product Code. 18600155 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18600155 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600155 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP318859B
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

RNF25 Polyclonal specifically detects RNF25 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RNF25
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS
Gene Alias AO7, EC 6.3.2.-, FLJ13906, ring finger protein 25E3 ubiquitin-protein ligase RNF25, ring finger protein AO7
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RNF25 fragment
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cancer, Lipid and Metabolism, Tumor Suppressors, Zinc Finger
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 64320
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.