missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PORCN Antibody, R&D Systems™

Product Code. 18621509 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 μL
100 μL
Unit Size:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18621509 25 μL 25µL
18285372 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 18621509 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP25850425ul
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

PORCN Polyclonal specifically detects PORCN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PORCN
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulation PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias 2410004O13Rik, DHOF, EC 2.3.1.-, FODH, MG61PPNprobable protein-cysteine N-palmitoyltransferase porcupine, por, PORCMGC29687, porcupine homolog (Drosophila), Protein MG61
Gene Symbols PORCN
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:AVSFHFSNYFVGFLSEATATLAGAGFTEEKDHLEWDLTVSKPLNVELPRSMVEVVTSWNLPMSYWLNNYVFKNAL
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 64840
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.