missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium Aminosalicylate Dihydrate, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Sodium aminosalicylate dihydrate |
| CAS | 6018-19-5 |
| Analyte or Component Names | Sodium aminosalicylate dihydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C7 H6 N O3 . Na . 2 H2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Sodium aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, Salicylic acid, 4-amino-, monosodium salt, dihydrate, Monosodium p-aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, Sodium p-aminosalicylate dihydrate, p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:1:2), Mesalazine Impurity E as Sodium Salt Dihydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | O.O.[Na+].Nc1ccc(C(=O)[O-])c(O)c1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Spot an opportunity for improvement?