missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sotalol Hydrochloride, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Sotalol Hydrochloride |
| CAS | 959-24-0 |
| Analyte or Component Names | Sotalol Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H20 N2 O3 S . HCl |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Methanesulfonanilide, 4'-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide monohydrochloride, Betapace, DL-MJ 1999, Darob, MJ 1999, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, Sotacor, Sotalex, Sotalol HCl, Sotalol hydrochloride, dl-Sotalol hydrochloride, (+/-)-Sotalol hydrochloride, N-Isopropyl-beta-(4-methanesulfonamidophenyl)ethanolamine hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?