missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Succinophenone (Diphenacyl), Mikromol™
Beskrivelse
Succinophenone (Diphenacyl)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Succinophenone (Diphenacyl) |
| CAS | 495-71-6 |
| Analyte or Component Names | Succinophenone (Diphenacyl) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16 H14 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Succinophenone, Diphenacyl |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| SMILES | O=C(CCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 1,4-diphenylbutane-1,4-dione |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?