missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thioridazine.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Description
Thioridazine.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base)
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Thioridazine hydrochloride |
| CAS | 130-61-0 |
| Analyte or Component Names | Thioridazine hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C21 H26 N2 S2 . Cl H |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Thioridazine Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1 |
| IUPAC Name | 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazine;hydrochloride |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?