missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UbcH2/UBE2H Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-00048-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
UbcH2/UBE2H Polyclonal antibody specifically detects UbcH2/UBE2H in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Spezifikation
| UbcH2/UBE2H | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 0.5-2 uL/mg of lysate | |
| EC 6.3.2.19, UBC8E2-20K, UBCH, UBCH2, Ubiquitin carrier protein H, ubiquitin-conjugating enzyme E2 H, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-20K, ubiquitin-conjugating enzyme E2H (homologous to yeast UBC8), ubiquitin-conjugating enzyme E2H (UBC8 homolog, yeast), Ubiquitin-protein ligase H | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human UbcH2/UBE2H (Accession#: P62256; Met1-Leu183) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology | |
| 7328 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur