missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
VEGFR1/Flt-1 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR1/Flt-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | VEGFR1/Flt-1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL0344 |
| Conjugate | DyLight 594 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT, FLT-1, Fms-like tyrosine kinase 1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascularpermeability factor receptor), FRT, Tyrosine-protein kinase FRT, Tyrosine-protein kinase receptor FLT, vascular endothelial growth factor receptor 1, Vascular permeability factor receptor, VEGFR1, VEGFR-1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P17948, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?