missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEPH1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-94600-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
VEPH1 Polyclonal antibody specifically detects VEPH1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| VEPH1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| FLJ12604, KIAA1692MGC111426, MELT, MGC126709, MGC142115, Protein melted, ventricular zone expressed PH domain homolog 1 (zebrafish), ventricular zone-expressed PH domain-containing protein homolog 1, VEPH | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 448-547 of human VEPH1 (NP_078897.2). KSLAFHTMLTKGVGSDDGEDENRGDIPASISLSEIDPLGQGNDKLPFKTDTERSQLGESSVSYPNIIHIDSENLSETVKENSQEETPETTASPIEYQDKL | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 79674 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur