missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
ZEB1 Monoclonal antibody specifically detects ZEB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | ZEB1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL0151 |
| Conjugate | Janelia Fluor 646 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | AREB6MGC133261, delta-crystallin enhancer binding factor 1, DELTAEF1, FECD6, Negative regulator of IL2, NIL2A, NIL-2-A, NIL-2-A zinc finger protein, posterior polymorphous corneal dystrophy 3, PPCD3, TCF-8, TCF8BZP, Transcription factor 8, transcription factor 8 (represses interleukin 2 expression), ZEB, Zfhep, ZFHX1A, zinc finger E-box binding homeobox 1, zinc finger E-box-binding homeobox 1, zinc finger homeodomain enhancer-binding protein |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P37275, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?